Key Documents
ERMAD149
Thromboplastin rabbit (prothrombin time)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
clinical testing
formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMAD149
Outras notas
Sales restrictions may apply
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)