10602361001
Roche
Plasmin, human
from human plasma
Sinônimo(s):
Plasmin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Ensaio
95% (electrophoresis)
forma
suspension
atividade específica
~8 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
peso molecular
Mr ~85 kDa
embalagem
pkg of 0.5 mL (5 U)
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
8.9
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Diluted solution (pH 8.6) is stable at 2 to 8 °C for at least 1–2 weeks. For storage of dialyzed solution freezing in aliquots is recommended.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available