D4011
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
≥98.0% purity (GC), liquid
Sinônimo(s):
1-Dimethylaminonaphthalene
About This Item
Produtos recomendados
product name
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine, ≥98.0% (GC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
técnica(s)
titration: suitable
cor
faint yellow to dark yellow
índice de refração
n20/D 1.622 (lit.)
pb
139-140 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-13(2)12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,1-2H3
chave InChI
AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?