CCW4691
MRS Agar in flasks
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria from food and beverages according to de Man, Rogosa and Sharpe, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Lactobacillus Agar acc. to De Man, Rogosa and Sharpe, de MAN, ROGOSA and SHARPE Agar
Formulário
solid
prazo de validade
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 14.0 g/L
dipotassium phosphate, 2.00 g/L
D-(+)-glucose, 20.0 g/L
magnesium sulfate, 0.20 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 8.00 g/L
peptone proteose, 10.0 g/L
polysorbate 80, 1.08 g/L
sodium acetate, 5.0 g/L
tri-ammonium citrate, 2.0 g/L
yeast extract, 4.0 g/L
embalagem
box of 10 bottles
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
200 mL filling volume
volume do frasco
250 mL
cor
yellow-brown
pH
6.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
lactic acid bacteria
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)