CCW4113
YSG Medium
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
YSGMedium, tubes | 20 mL, Yeast-Starch-Glucose medium
Formulário
solid
prazo de validade
12 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composição
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
embalagem
box of 20 tubes
condição de armazenamento
(Tightly closed)
Parâmetros
20 mL filling volume
cor
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Alicyclobacillus spp.
Descrição geral
Aplicação
Componentes
- Box of 20 tubes
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
- Metal-non injectable cap
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)