C0166000
Calcifediol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
25-Hydroxyvitamin D3 monohydrate, 25-Hydroxycholecalciferol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep wool (grease)
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
calcifediol
forma
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
chave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.