1086108
USP
Calcifediol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
25-Hydroxyvitamin D3 monohydrate, 25-Hydroxycholecalciferol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcifediol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
chave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Calcifediol Capsules
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3