5.30746
Peroxiredoxin Inhibitor, Conoidin A
Sinônimo(s):
Peroxiredoxin Inhibitor, Conoidin A, 2,3- bis(Bromomethyl)quinoxaline-1,4-dioxide, Prx Inhibitor, 2,3-bis(Bromomethyl)quinoxaline-1,4-dioxide, Prx Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (NMR)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow-brown
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H8Br2N2O2/c11-5-9-10(6-12)14(16)8-4-2-1-3-7(8)13(9)15/h1-4H,5-6H2
chave InChI
DQKNFTLRMZOAMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Peroxiredoxin
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Haraldsen, J. D., et al. 2009. Org. Biomol. Chem.7, 3040.
Carey, K.L., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 7433.
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3