BP555
2-Trifluoromethylthioxanthone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
About This Item
Produtos recomendados
família API
flupentixol
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
BP
pf
147-151 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
chave InChI
NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)