Y0000116
Acamprosate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-1-propanesulfonic acid, 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acamprosate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
293 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
chave InChI
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)