PHR2822
Acamprosate Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3-Amino-1-propanesulfonic acid, Acamprosate Calcium Impurity A (PhEur), 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000116
traceable to USP 1000565
família API
acamprosate
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
293 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
chave InChI
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)