SML2841
Tarenflurbil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-(−)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, αR)-2-Fluoro-α-methyl[1,1′-biphenyl]-4-acetic acid, (-)-(R)-Flurbiprofen, (2R)-2-(3-Fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid, (R)-Flurbiprofen, Flurizan, R-flurbiprofen, (R)-2-Flurbiprofen, Tarenflurbil
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m1/s1
chave InChI
SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)