Key Documents
734950
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
66-71 °C
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6ClN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
chave InChI
WRXVOTDGLNPNND-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)