Documentos Principais
726400
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzoic acid
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
α-Chloro-o-toluic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
1940772
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
YTEUDCIEJDRJTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)