BP534
Azapropazone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
azapropazone
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21[n](c(nc3c2cc(cc3)C)N(C)C)C(=O)C(C1=O)CCC
InChI
1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
MPHPHYZQRGLTBO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)