BP296
Procyclidine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
procyclidine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
chave InChI
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)