P3794
Procyclidine hydrochloride
Sinônimo(s):
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H29NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
323.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
chave InChI
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Procyclidine is a synthetic anti-cholinergic agent and atropine-like antispasmodic. It exhibits therapeutic effects against Parkinson′s disease and schizophrenia. Procyclidine acts as a muscarinic receptor antagonist. It also affects N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamine and nicotinic acetylcholine receptors to a lower extent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?