BCR265
Dibenzo[a,e]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cc4ccccc4c5cc6ccccc6c-2c35
InChI
1S/C24H14/c1-3-9-17-15(7-1)13-22-19-11-5-6-12-20(19)23-18-10-4-2-8-16(18)14-21(17)24(22)23/h1-14H
chave InChI
JHOWUOKQHJHGMU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
BCR265
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)