Documentos Principais
15297
Sigma-Aldrich
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
2-(Boc-amino)benzoic acid, N-Boc-anthranilic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
Beilstein:
2848891
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
153-156 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)