B3916
Boldine
analytical standard
Sinônimo(s):
2,9-Dihydroxy-1,10-dimethoxyaporphine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant (Peumus boldus molina)
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥98% (TLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤1% isopropanol
pf
157-164 °C
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
aplicação(ões)
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc-2c(CC3N(C)CCc4cc(O)c(OC)c-2c34)cc1O
InChI
1S/C19H21NO4/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3/t13-/m0/s1
chave InChI
LZJRNLRASBVRRX-ZDUSSCGKSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)