938971
Postassium hydroxide ChemBeads
Sinônimo(s):
Caustic potash ChemBeads
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Reagent Type: Inorganic Salt
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
, 14-16 wt. % (loading of base)
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)