938963
Potassium tert-butoxide ChemBeads
Sinônimo(s):
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Reagent Type-Organic Salt
Nível de qualidade
forma
solid
composição
wt% loading of base, 14-16 wt. %
adequação da reação
core: potassium
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
For general uses, product is also available in powdered form (156671)
Características e benefícios
Outras notas
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)