939048
Lithium bis(trimethylsilyl)amide ChemBeads
Sinônimo(s):
Hexamethyldisilazane lithium salt ChemBeads
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Organic Salt
Nível de qualidade
forma
solid
composição
14-16 wt% loading of base
adequação da reação
core: lithium
cadeia de caracteres SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
chave InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Outras notas
- High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
- Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughout Experimentation
- ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)