Documentos Principais
616451
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetramethylbenzene-d14
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D14
Peso molecular:
148.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pf
76-80 °C
densidade
0.924 g/mL
alteração de massa
M+14
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c(c(c([2H])c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
chave InChI
SQNZJJAZBFDUTD-ZVEBFXSZSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wenxian Hu et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(3), 4113-4120 (2018-10-12)
Long intergenic noncoding RNA-p21 (lincRNA-p21) has been proved in the pathogenesis of aortic aneurysms, while its functionality in thoracic aortic aneurysms (TAA) and the mechanism of function remains unclear. Therefore our study aimed to investigate the role of lincRNA-p21 in