93313
Trizma® hydrochloride buffer solution
BioUltra, for molecular biology, pH 7.4
Sinônimo(s):
Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride buffer solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
forma
liquid
concentração
1.0 M tris-HCl
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.4±0.1 (25 °C)
densidade
1.05 g/mL at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.04
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reduced glutathione inhibits rabbit and rat skeletal muscle lactate dehydrogenase and prevents dinitrophenol induced extracellular acidification by an epithelial cell line.: This study investigates how Trizma® hydrochloride buffer solution maintains pH stability, critical for accurately assessing the biochemical interactions in muscle and epithelial cells (Wimberger et al., 1997).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?