Documentos Principais
92988
Supelco
(2RS,3SR)-2-Methylisocitric acid sodium salt
≥95.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O7 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
206.15 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
condição de armazenamento
desiccated
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
chave InChI
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)