Documentos Principais
917990
Sigma-Aldrich
Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25N2P
Número CAS:
Peso molecular:
360.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
P2(CN(CN(C2)c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c1ccccc1
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
chave InChI
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)