395021
4-(Dimethylamino)phenyldiphenylphosphine
95%
Sinônimo(s):
4-(Dimethylamino)triphenylphosphine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethyl-benzenamine, 4-(Diphenylphosphino)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
151-154 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h3-16H,1-2H3
chave InChI
GOEGBJDTWXTPHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of dicyano(aryl)cyclohexenecarboxylic acid esters via regioselective annulation
- Diastereoselective cycloaddition of styrenyl allenoates
- Interfacial carbonylation of methylbenzyl bromide
- Hydroformylation of octene
Reducing agent for selectivity of disulfide-internally linked peptide-nucleic acid cleavage
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?