Documentos Principais
692689
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl(4-(N,N-dimethylamino)phenyl)phosphine
95%
Sinônimo(s):
4-(Dicyclohexylphosphino)-N,N-dimethylbenzenamine, Dicyclohexyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine, p-(Dicyclohexylphosphenyl)-N,N-dimethylaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32NP
Número CAS:
Peso molecular:
317.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
pf
103-108 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C20H32NP/c1-21(2)17-13-15-20(16-14-17)22(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h13-16,18-19H,3-12H2,1-2H3
chave InChI
RKUHKZXJHGGGSK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Catalyst for cycloaddition reactions in the presence of rhodium-catalysts
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
CPhos 98%
Sigma-Aldrich
759171
CPhos
Zanele H Phasha et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 1), o243-o243 (2012-01-20)
In the title mol-ecule, C(20)H(32)NPSe, the P atom has a distorted tetra-hedral environment resulting in an effective cone angle of 172°. Weak inter-molecular C-H⋯Se inter-actions are observed.
Artigos
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling
A-Phos Palladium Complexes for Efficient Suzuki Coupling