Documentos Principais
288284
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylphenylphosphine
95%
Sinônimo(s):
Phenyldicyclohexylphosphine
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2PC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
274.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
60-61 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H27P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1,4-5,10-11,17-18H,2-3,6-9,12-15H2
chave InChI
VPLLTGLLUHLIHA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)