Documentos Principais
923478
Sigma-Aldrich
CyMPhos
Sinônimo(s):
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H60FeP2
Peso molecular:
682.72
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Nível de qualidade
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
c1(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)cccc1.c4(P([C@@]56C[C@@H](C[C@H]7C6)C[C@@H](C7)C5)[C@@]89C[C@@H](C[C@H]%10C9)C[C@@H](C%10)C8)cccc4.[Fe]
Aplicação
CyMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tunable Unsymmetrical Ferrocene Ligands Bearing a Bulky Di-1-adamantylphosphino Motif for Many Kinds of Csp2?Csp3 Couplings
Guolin Xu, Peng Gao, and Thomas J. Colacot
ACS Catalysis, 12, 5123?5135-5123?5135 (2022)