Documentos Principais
923451
Sigma-Aldrich
(PhMPhos)PdCl2
complex with CH2Cl2
Sinônimo(s):
1-Diadamantylphosphino-1′-diphenylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H48Cl2FeP2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
847.95
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl.[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)[C-]45[CH]6=[CH]7[CH]8=[CH]4[Fe+2]789%10%11%1265[CH]=%13[CH]%12=[CH]%11[C-]%10([CH]%139)[P]1(C%14%15CC%16CC(CC(C%16)C%14)C%15)C%17%18CC%19CC(CC(C%19)C%17)C%18
InChI
InChI=1S/C25H34P.C17H14P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;2-1-3;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;1-14H;1H2;2*1H;;/q2*-1;;;;2*+2/p-2
chave InChI
CPZZSCIFYJFGRL-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
(PhMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based Pd-catalyst. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. (PhMPhos)PdCl2 can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)