Documentos Principais
923524
Sigma-Aldrich
(tBuMPhos)PdCl2
greener alternative
Sinônimo(s):
1-Diadamantylphosphino-1′-di-tert-butylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H56Cl2FeP2Pd
Peso molecular:
807.97
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Formulário
powder
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)[C-]23[CH]4=[CH]5[CH]6=[CH]2[Fe+2]56789%1043[CH]=%11[CH]%10=[CH]9[C-]8([CH]%117)[P]1(C%12%13CC%14CC(CC(C%14)C%12)C%13)C%15%16CC%17CC(CC(C%17)C%15)C%16
InChI
InChI=1S/C25H34P.C13H22P.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;7-10H,1-6H3;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2
chave InChI
BJILVUSTVVKBGK-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
(tBuMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)