901981
Methyltetrazine-amine hydrochloride
Sinônimo(s):
(4-(6-Methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12ClN5
Número CAS:
Peso molecular:
237.69
Código UNSPSC:
12352106
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
The stability of Methyltetrazine-amine is substantially improved compared to hydrogen substituted tetrazine-amine. Superior stability of Methyltetrazine-amine allows this reagent to be used in a wider range of chemical transformations. Long-term storage of Methyltetrazine-amine, especially in aqueous buffer, is also greatly improved compared to tetrazine-amine. This reagent is supplied as an HCl salt for improved stability and easy handling.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)