Documentos Principais
89017
Sigma-Aldrich
3-Thiopheneacetic acid
technical, ≥94.0% (T)
Sinônimo(s):
3-Thienylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6O2S
Número CAS:
Peso molecular:
142.18
Beilstein:
113622
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (T)
Formulário
powder
pf
73-76 °C (lit.)
73-76 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H6O2S/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4H,3H2,(H,7,8)
chave InChI
RCNOGGGBSSVMAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Maria M Pérez-Madrigal et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(12), 9719-9732 (2014-05-27)
Nanomembranes have been prepared by spin-coating mixtures of a polythiophene (P3TMA) derivative and thermoplastic polyurethane (TPU) using 20:80, 40:60, and 60:40 TPU:P3TMA weight ratios. After structural, topographical, electrochemical, and thermal characterization, properties typically related with biomedical applications have been investigated: