86485
Terpinolene
technical, ≥85% (GC)
Sinônimo(s):
4-Isopropylidene-1-methylcyclohexene, p-Menth-1,4(8)-diene, p-Meth-1-en-8-yl-formate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
~4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~0.5 mmHg ( 20 °C)
grau
technical
Ensaio
≥85% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
n20/D 1.491
pb
184-185 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C1/CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4H,5-7H2,1-3H3
chave InChI
MOYAFQVGZZPNRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - Seta closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - Seta closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?