Key Documents
85431
Supelco
Silylating mixture I according to Sweeley
for GC derivatization, LiChropur
Sinônimo(s):
Chlorotrimethylsilane – hexamethyldisilazane mixture, Sylon HTP, hexamethyldisilazane/chlorotrimethylsilane/pyridine = 2:1:10 (v/v/v), HMDS + TMCS
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
descrição
ready to use solution in pyridine (10 vol parts)
forma
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H19NSi2.C3H9ClSi/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h2*7H,1-6H3;1-3H3
chave InChI
UCJNZOHHMSKSRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Learn more in the Product Information
Componentes
hexamethyldisilazane : chlorotrimethylsilane : pyridine = 2:1:10 (v/v)
Outras notas
Useful silylating mixture for the silylation of hydroxy-compounds
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
BSA+TMCS for GC derivatization, LiChropur™, 93.0-97.0% (GC)
Supelco
15256
BSA+TMCS
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Sweeley, C.C., et al.
Journal of the American Chemical Society, 85, 2497-2497 (1963)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs