Documentos Principais
85433
Supelco
Silylating mixture III
for GC derivatization, LiChropur
Sinônimo(s):
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamid – chlorotrimethylsilane – 1-(trimethylsilyl)imidazole mixture, 1-(Trimethylsilyl)imidazole/BSTFA/TMCS 3/3/2 (v/v/v), N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide/TMSIM/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.944 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)n1ccnc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2.C[Si](C)(C)n3ccnc3.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
chave InChI
QYDKGXJRRBFPPM-BZSKPOBNSA-N
Descrição geral
Silylating mixture III is one of the most potent general silylating agents used for gas chromatography derivatization, comprising of N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA), 1-(trimethylsilyl)imidazole (TMSIM) and trimethylchlorosilane (TMCS) in the ratio 3:3:2.
Outras notas
Powerful and general silylating mixture
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
C.E. Kientz et al.
Journal of Chromatography A, 355, 229-229 (1986)
J.M. Halket et al.
Journal of Chromatography A, 192, 434-434 (1980)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs