92718
1-(Trimethylsilyl)imidazole - Pyridine mixture
for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
Silylating mixture VII, TMSI+Pyridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
descrição
1:4 (v/v)
forma
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.98 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
chave InChI
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs