83374
Mercury(II) thiocyanate
purum p.a., ≥95.5% (complexometric)
Sinônimo(s):
Mercuric isothiocyanate, Mercuric sulfocyanide, Mercuric thiocyanate, Mercury di(thiocyanate), Thiocyanic acid, mercury(II) salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.5% (complexometric)
Formulário
solid
adequação da reação
core: mercury
reagent type: catalyst
pf
165 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.71 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N#CS[Hg]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
chave InChI
GBZANUMDJPCQHY-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
It can be employed as a reactant for the synthesis of:
- Polymeric mercury(II) coordination complexes with various derivatives of 4,4′-bipyridine ligands via the branched tube method.
- Manganese mercury thiocyanate (MMTC), an organometallic optical single-crystal.
- Heterotrinuclear copper(II)–mercury(II)–copper(II) complexes possessing antibacterial and antifungal activities.
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?