798053
Glycolic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Hydroxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
75-80 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Ponto de fulgor (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.