Key Documents
8.04104
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
76.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-180-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
10.8 hPa ( 80 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
forma
solid
potência
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
100 °C (decomposition)
pf
74-78 °C
temperatura de transição
flash point >300 °C (decomposition)
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade
1.49 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Ponto de fulgor (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3