79590
Phosphorus pentachloride
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.016 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
purum p.a.
Ensaio
≥98.0% (AT)
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.005% total of sulfur (S)
pH
1 (5 g/L)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
chave InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- benzenesulfonyl chloride
- malonic dinitrile
- aromatic sulfonyl chlorides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?