77663
Terpineol
mixture of isomers, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
α-terpineol, 60.0-85.0% GC
β-terpineol, 1.0-15.0% GC
γ-terpineol, 10.0-25.0% GC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.483-1.485
p.e.
213-218 °C (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
chave InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
-Cymene; Linalool; Menthol; α-Terpineol; Menthyl acetate
Protocolos
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis