Key Documents
8.21078
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α-Terpineol
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(-)-α-Terpineol, p-Menth-1-en-8-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18O
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
233-986-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
potência
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
215-217 °C/1013 hPa
pf
36 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C
densidade
0.935 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
chave InChI
WUOACPNHFRMFPN-SECBINFHSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Optical rotation α 20/D (c=20 in Ethanol): -102.5 - -97.5 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup