74309
Padimate O
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.541±0.001
n20/D 1.542 (lit.)
p.e.
325 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H27NO2/c1-5-7-8-14(6-2)13-20-17(19)15-9-11-16(12-10-15)18(3)4/h9-12,14H,5-8,13H2,1-4H3
chave InChI
WYWZRNAHINYAEF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
374.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
190 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)