Key Documents
74003
Supelco
(−)-Cotinine
analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidinone, S(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
176.22
Beilstein:
83099
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
atividade óptica
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
250 °C/150 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
chave InChI
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Major metabolite of nicotine in humans.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Mariana Belardinelli Rosa et al.
Acta odontologica Scandinavica, 78(4), 256-264 (2019-11-30)
Objective: The aim was to examine oral mechanical and gustatory sensitivities in adult smokers and to estimate salivary levels of cotinine by tobacco consumption. A total of 54 adults (20-45 years old; 28 males/26 females) were divided into two sex-paired groups: