69727
Hexahydrocurcumin
analytical standard
Sinônimo(s):
(RS)-5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC(O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1)CCC2=CC(OC)=C(O)C=C2
InChI
1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
chave InChI
RSAHICAPUYTWHW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
424.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
218 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?