69429
EC RUG™ ChromoSelect Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
buffers, 4.5 g/L
casein acid hydrolysate, 1.0 g/L
chromogenic mixture, 0.112 g/L
salts, 2.45 g/L
sodium chloride, 0.5 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
water monitoring
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)