68075
C. perfringens Millichrome™ plus Supplement 2
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
C. perfringens chromogenic supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile; 0.45 μm filtered
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbiological culture: suitable
solubilidade
sterile water: 0.12 g/mL
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective for bacteria: Clostridium perfringens
Embalagem
Nota de preparo
- Add 0.12 g of C. perfringens Millichrome™ plus supplement 2 in 1 mL of purified water.
- Filter to sterilize at 0.45 μm
- Add 1 mL/L of the supplement 2 solution to the melted base at 45/50 °C.
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)